Learn More
Bis(2-etilbutilo) ftalato, TRC
Código de producto. 30011394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011394 100 mg 100 miligramos
30004938 1 g 1 g
30005832 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE678780100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7299-89-0
Fórmula molecular C20H30O4
Peso molecular (g/mol) 334.45
Sinónimo Phthalic Acid Bis(2-ethylbutyl) Ester, Di(2-ethylbutyl) Phthalate, NSC 15317
SMILES O=C(OCC(CC)CC)C1=CC=CC=C1C(OCC(CC)CC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-Ethylbutyl) Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O4/c1-5-15(6-2)13-23-19(21)17-11-9-10-12-18(17)20(22)24-14-16(7-3)8-4/h9-12,15-16H,5-8,13-14H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2144
Porcentaje de pureza >95%