accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 729-43-1

IUPAC Nombre: (E,E)-bis(1-phenylethylidene)hydrazine
Sinónimos: (E,E)-bis(1-phenylethylidene)hydrazine
Peso molecular (g/mol): 236.32
Fórmula molecular: C16H16N2
InChi Key: MOKMQSIJAHPSQX-HBKJEHTGSA-N
SMILES: C\C(=N/N=C(\C)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados