Learn More
Acetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15478819 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15478819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03924.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenone azine
CAS 729-43-1
Punto de fusión 120°C to 124°C
Fórmula molecular C16H16N2
Número MDL MFCD00015011
Cantidad 5 g
Beilstein 1912471
Sinónimo acetophenone azine, 1-phenyl-n-z-1-phenylethylideneamino ethanimine
Clave InChI MOKMQSIJAHPSQX-SIJTWYJSSA-N
SMILES CC(=NN=C(C)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC (E)-1-fenil-N-[(Z)-1-feniletilidenamino]etanimina
Peso molecular (g/mol) 236.318
PubChem CID 5914692
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.32
Porcentaje de pureza 97%