CAS RN 72814-32-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
BW 245C, MedChemExpress
MedChemExpress BW 245C is a prostanoid DP-receptor (DP1) agonist, used to treat stroke.