Learn More
BW 245C, MedChemExpress
Código de producto. 16410969
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16410969 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16410969 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101987
MedChemExpress BW 245C is a prostanoid DP-receptor (DP1) agonist, used to treat stroke.
BW 245C is a prostanoid DP-receptor (DP1) agonist, used to treat stroke.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BW 245C
Forma física Solid
CAS 72814-32-5
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H32N2O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (135.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CCCCCC[C@@H](C(N1)=O)N(CC[C@H](C2CCCCC2)O)C1=O
Peso molecular (g/mol) 368.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.47
Porcentaje de pureza 98.0%