CAS RN 72807-92-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desoxidihidroartemisinina (mezcla alfa y beta), TRC
CAS: 72807-92-2 Fórmula molecular: C15H24O4 Peso molecular (g/mol): 268.35 Sinónimo: 2-Deoxydihydroartemisinin,Chemal 330,Deoxydihydroartemisinin,Desoxydihydroartemisinin,Dihydrodeoxyartemisinin,[3R-(3R,3aS,6R,6aS,9S,10aR,10bR)]-[Partial]-decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-Epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2-ol,(3R,3aS,6R,6aS,9S,10aR,10bR)-Decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-Epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2-ol SMILES: C[C@@]1([H])C(O)O[C@]2([H])[C@@]34[C@](CC[C@@](C)(O4)O2)([H])[C@H](C)CC[C@]31[H]