Learn More
Desoxidihidroartemisinina (mezcla alfa y beta), TRC
Código de producto. 30364380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364380 100 mg 100 miligramos
30349152 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD239660100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72807-92-2
Fórmula molecular C15H24O4
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo 2-Deoxydihydroartemisinin, Chemal 330, Deoxydihydroartemisinin, Desoxydihydroartemisinin, Dihydrodeoxyartemisinin, [3R-(3R,3aS,6R,6aS,9S,10aR,10bR)]-[Partial]-decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-Epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2-ol, (3R,3aS,6R,6aS,9S,10aR,10bR)-Decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-Epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2-ol
SMILES C[C@@]1([H])C(O)O[C@]2([H])[C@@]34[C@](CC[C@@](C)(O4)O2)([H])[C@H](C)CC[C@]31[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxydihydroartemisinin (alpha,beta Mixture)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O4/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12?,13+,14-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1675