accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3HNCH3CH3OHHCl

CAS RN 72795-01-8

IUPAC Nombre: 1-[(7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)oxy]-3-[(propan-2-yl)amino]butan-2-ol hydrochloride
Sinónimos: pertuzumab hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 313.87
Fórmula molecular: C17H28ClNO2
InChi Key: KBXMBGWSOLBOQM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC(C)NC(C)C(O)COC1=C2CCCC2=C(C)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)