Learn More
ICI 118,551 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16476366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476366 100 mg 100 miligramos
16475928 10 mg 10 miligramos
16462077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13951
MedChemExpress ICI 118,551 (hydrochloride) is a highly selective β2 adrenergic receptor antagonist, with Kis of 0.7, 49.5 and 611 nM for β2, β1 and β3 receptors, respectively.
ICI 118,551 (hydrochloride) is a highly selective β2 adrenergic receptor antagonist, with Kis of 0.7, 49.5 and 611 nM for β2, β1 and β3 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICI 118,551 hydrochloride
CAS 72795-01-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H28ClNO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo ICI 118551 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (106.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (39.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCC2)C2=C(OC[C@H](O)[C@@H](C)NC(C)C)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 313.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.86
Porcentaje de pureza 97.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation