CAS RN 727718-93-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Losartan Azide, TRC
CAS: 727718-93-6 Fórmula molecular: C22 H22 Cl N9 Peso molecular (g/mol): 447.9234 Sinónimo: 1H-Tetrazole, 5-[4'-[[5-(azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]- (9CI),5-[4'-[[5-(Azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2H-tetrazole Nombre IUPAC: 5-[2-[4-[[5-(azidometil)-2-butil-4-cloroimidazol-1-il]metilfenil]fenil]-1H-tetrazol SMILES: CCCCc1nc(Cl)c(CN=[N+]=[N-])n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4