Learn More
Losartan Azide, TRC
Código de producto. 30010926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010926 100 mg 100 miligramos
30006946 50 mg 50 miligramos
30007005 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL470501100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 727718-93-6
Fórmula molecular C22 H22 Cl N9
Peso molecular (g/mol) 447.9234
Sinónimo 1H-Tetrazole, 5-[4'-[[5-(azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]- (9CI), 5-[4'-[[5-(Azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2H-tetrazole
Nombre IUPAC 5-[2-[4-[[5-(azidometil)-2-butil-4-cloroimidazol-1-il]metilfenil]fenil]-1H-tetrazol
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(CN=[N+]=[N-])n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan Azide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClN9/c1-2-3-8-20-26-21(23)19(13-25-29-24)32(20)14-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-27-30-31-28-22/h4-7,9-12H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,27,28,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.1687
Porcentaje de pureza >95%