CAS RN 72741-87-8
IUPAC Nombre:
(1S,2R,8R,8aR)-octahydroindolizine-1,2,8-triol
Sinónimos:
swainsonine (8a α)-isomer swainsonine (8 α,8a α)-isomer swainsonine swainsonine, (2 β,8a α)- swainsonine, (8 α,8a α)- (8 α,8a α)-swainsonine (8a α)-swainsonine (8 α)-isomer swainsonine swainsonine, (8 α)-isomer swainsonine, (8a α)-
Peso molecular (g/mol):
173.21
Fórmula molecular:
C8H15NO3
InChi Key:
FXUAIOOAOAVCGD-WCTZXXKLSA-N
SMILES:
O[C@@H]1CN2CCC[C@@H](O)[C@@H]2[C@@H]1O
1
–
2
de
2
resultados
2
Swainsonina (Sintética), TRC
CAS: 72741-87-8 Fórmula molecular: C8 H15 N O3 Peso molecular (g/mol): 173.21 Sinónimo: Swainsonine Nombre IUPAC: (1S,2R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidroindolizina-1,2,8-triol SMILES: O[C@@H]1CCCN2C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]12