Learn More
Tocris Bioscience™ Swainsonine
Descripción
Inhibitor of α-mannosidase II which inhibits glycoprotein processing. Displays anticancer and immune modulatory properties.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Swainsonine |
| CAS | 72741-87-8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C8H15NO3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.21 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 173.21 |