Learn More
Swainsonina (Sintética), TRC
Código de producto. 30008294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008294 25 mg 25 miligramos
17903055 5 mg 5 miligramos
17952845 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS88500025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72741-87-8
Fórmula molecular C8 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Sinónimo Swainsonine
Nombre IUPAC (1S,2R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidroindolizina-1,2,8-triol
SMILES O[C@@H]1CCCN2C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Swainsonine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1052
Porcentaje de pureza >95%