CAS RN 726169-73-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Mocetinostat, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Mocetinostat, MedChemExpress
MedChemExpress Mocetinostat (MGCD0103) is a potent, orally active and isotype-selective HDAC (Class I/IV) inhibitor with IC50s of 0.15, 0.29, 1.66 and 0.59 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC11, respectively. Mocetinostat shows no inhibition on HDAC4, HDAC5, HDAC6, HDAC7, or HDAC8.