Learn More
Mocetinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16431247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16431247 50 mg 50 miligramos
16415008 10 mg 10 miligramos
16415766 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16431247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12164
MedChemExpress Mocetinostat (MGCD0103) is a potent, orally active and isotype-selective HDAC (Class I/IV) inhibitor with IC50s of 0.15, 0.29, 1.66 and 0.59 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC11, respectively. Mocetinostat shows no inhibition on HDAC4, HDAC5, HDAC6, HDAC7, or HDAC8.
Mocetinostat (MGCD0103) is a potent, orally active and isotype-selective HDAC (Class I/IV) inhibitor with IC50s of 0.15, 0.29, 1.66 and 0.59 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC11, respectively. Mocetinostat shows no inhibition on HDAC4, HDAC5, HDAC6, HDAC7, or HDAC8.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mocetinostat
Forma física Powder
CAS 726169-73-9
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo MGCD0103
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (126.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)CNC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)NC4=CC=CC=C4N
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.44
Porcentaje de pureza 98.92%