Learn More
Mocetinostat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mocetinostat |
| CAS | 726169-73-9 |
| Fórmula molecular | C23 H20 N6 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20N6O/c24-19-5-1-2-6-21(19)28-22(30)17-9-7-16(8-10-17)14-27-23-26-13-11-20(29-23)18-4-3-12-25-15-18/h1-13,15H,14,24H2,(H,28,30)(H,26,27,29) |
| SMILES | Nc1ccccc1NC(=O)c2ccc(CNc3nccc(n3)c4cccnc4)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminofenil)-4-[[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]metil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 396.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.1699 |