CAS RN 72522-40-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Serricornina (mezcla de isómeros), TRC
CAS: 72522-40-8 Fórmula molecular: C11 H22 O2 Peso molecular (g/mol): 186.29 Sinónimo: Serricornin Nombre IUPAC: 7-hidroxi-4,6-dimetilnonano-3-una SMILES: CCC(O)C(C)CC(C)C(=O)CC