Learn More
Serricornina (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30133068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133068 100 mg 100 miligramos
30012177 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS278000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72522-40-8
Fórmula molecular C11 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 186.29
Sinónimo Serricornin
Nombre IUPAC 7-hidroxi-4,6-dimetilnonano-3-una
SMILES CCC(O)C(C)CC(C)C(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serricornin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-5-10(12)8(3)7-9(4)11(13)6-2/h8-10,12H,5-7H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.162