CAS RN 72468-92-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac-1,2-Distearoil-3-cloropropanediol, TRC
CAS: 72468-92-9 Fórmula molecular: C39 H75 Cl O6 Peso molecular (g/mol): 675.46 Sinónimo: 1,2-Bis-stearoyl-3-chlorpropanediol,Octadecanoic acid, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester (9CI),Stearic acid, (chloromethyl)ethylene ester (7CI),3-Chloro-1,2-propanediol distearate,NSC 79288,Rac-1,2-bis(stearoyl)-3-chloropropane-1,2-diol Nombre IUPAC: (3-cloro-2-octadecanoilperoxipropilo) octadecaneperoxoato SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OOCC(CCl)OOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC