Learn More
rac-1,2-Distearoil-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30133532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133532 50 mg 50 miligramos
30005666 10 mg 10 miligramos
30007138 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49350050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72468-92-9
Fórmula molecular C39 H75 Cl O6
Peso molecular (g/mol) 675.46
Sinónimo 1,2-Bis-stearoyl-3-chlorpropanediol, Octadecanoic acid, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester (9CI), Stearic acid, (chloromethyl)ethylene ester (7CI), 3-Chloro-1,2-propanediol distearate, NSC 79288, Rac-1,2-bis(stearoyl)-3-chloropropane-1,2-diol
Nombre IUPAC (3-cloro-2-octadecanoilperoxipropilo) octadecaneperoxoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OOCC(CCl)OOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H75ClO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)45-43-36-37(35-40)44-46-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 674.5252
Porcentaje de pureza >95%