accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHN(S)OH(R)OH(R)HO(R)OH

CAS RN 72432-03-2

IUPAC Nombre: (2R,3R,4R,5S)-1-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Sinónimos: miglitol miglitol (substance) diastabol miglitol preparation miglitolum glyset plumarol lacer brand of miglitol miglitol (product)
Peso molecular (g/mol): 207.23
Fórmula molecular: C8H17NO5
InChi Key: IBAQFPQHRJAVAV-ULAWRXDQSA-N
SMILES: OCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados