Learn More
Miglitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Miglitol |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1107 |