Learn More
Miglitol, MedChemExpress
Código de producto. 16480948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480948 5 g 5 g
16412199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0481
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Miglitol is an oral anti-diabetic drug that acts by inhibiting the ability of the patient to breakdown complex carbohydrates into glucose.
Miglitol is an oral anti-diabetic drug that acts by inhibiting the ability of the patient to breakdown complex carbohydrates into glucose.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miglitol
Forma física Solid
CAS 72432-03-2
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H17NO5
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo BAY1099 BAY-m1099
Información de solubilidad H2O : ≥ 200 mg/mL (965.16 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CO)N(CCO)C[C@H](O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 207.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.22
Porcentaje de pureza 98.0%