CAS RN 72236-22-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
omega-Hidroxi-DEET, TRC
CAS: 72236-22-7 Fórmula molecular: C12H17NO2 Peso molecular (g/mol): 207.27 Sinónimo: N,N-Diethyl-m-hydroxymethylbenzamide,N,N-Diethyl-3-(hydroxymethyl)benzamide SMILES: OCC1=CC(C(N(CC)CC)=O)=CC=C1