Learn More
omega-Hidroxi-DEET, TRC
Código de producto. 30135469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135469 500 mg 500 miligramos
30003645 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH934200500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72236-22-7
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.27
Sinónimo N,N-Diethyl-m-hydroxymethylbenzamide, N,N-Diethyl-3-(hydroxymethyl)benzamide
SMILES OCC1=CC(C(N(CC)CC)=O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material omega-Hydroxy-DEET
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-3-13(4-2)12(15)11-7-5-6-10(8-11)9-14/h5-8,14H,3-4,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1259
Porcentaje de pureza >95%