accessibility menu, dialog, popup

UserName

(R)(R)(R)O(S)(R)NHOOHHOOHHOCH3

CAS RN 72-87-7

IUPAC Nombre: N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
Sinónimos: N-acetyl-D-glucosamine
Peso molecular (g/mol): 221.21
Fórmula molecular: C8H15NO6
InChi Key: OVRNDRQMDRJTHS-YQOGUDIHNA-N
SMILES: CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados