Learn More
N-acetil-D-[15N]manosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-[15N]mannosamine |
| CAS | 72-87-7 |
| Fórmula molecular | C8 H15 15N O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[15N]Acetamido-2-deoxy-D-mannose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-((3S,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 222.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.09 |