accessibility menu, dialog, popup

UserName

FClBr

CAS RN 71916-82-0

IUPAC Nombre: 1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Sinónimos: 1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Peso molecular (g/mol): 223.47
Fórmula molecular: C7H5BrClF
InChi Key: UFCSSWZQROEFBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(Cl)=CC=C1CBr
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados