Learn More
Bromuro de 4-cloro-2-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336939 10 g 10 g
11326939 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26814.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71916-82-0
Fórmula molecular C7H5BrClF
Peso molecular (g/mol) 223.469
Número MDL MFCD00831105
Clave InChI UFCSSWZQROEFBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 4-chloro-2-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-2-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro, pubchem4897, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro-benzene, acmc-209okn
PubChem CID 2736551
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-cloro-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide
Punto de ebullición 96°C to 98°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.568
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.48
Porcentaje de pureza 97%