Learn More
1-(Bromometil)-4-cloro-2-fluorobenceno, Thermo Scientific™
Código de producto. 10059341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10059341 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10059341 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10077DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
CAS 71916-82-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5BrClF
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 4-chloro-2-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-2-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro, pubchem4897, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro-benzene, acmc-209okn
Clave InChI UFCSSWZQROEFBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CBr
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-cloro-2-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 223.469
PubChem CID 2736551
Formula Weight (peso de la fórmula) 223