accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 71888-89-6

IUPAC Nombre: 1,2-bis(5-methylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Sinónimos: diisoheptyl phthalate
Peso molecular (g/mol): 362.51
Fórmula molecular: C22H34O4
InChi Key: RKELNIPLHQEBJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados