Learn More
Diisoheptil ftalato (mezcla de isómeros C7), TRC
Código de producto. 30378541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378541 5 mL
30371708 100 mL
30372156 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4557205ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71888-89-6
Fórmula molecular C22H34O4
Peso molecular (g/mol) 362.5
Sinónimo Phthalic acid, bis-C6-C8-branched alkyl esters C7-rich
Nombre IUPAC Diheptil ftalato
SMILES O=C(OCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-C6-C8-branched alkyl esters C7-rich
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0892
Porcentaje de pureza >95%