Learn More
Ácido ftálico, ésteres de alquilo bis-C6-C8-ramificados ricos en C7, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-C6-C8-branched alkyl esters C7-rich |
| CAS | 71888-89-6 |
| Fórmula molecular | C22H34O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | C7-Rich Di-C6-8-branched Alkyl Esters-1,2-Benzenedicarboxylic Acid; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCC)=O |
| Nombre IUPAC | ftalato de diheptilo |
| Peso molecular (g/mol) | 362.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.25 g/mol |