CAS RN 71839-12-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Metil 4-(Butilamino)benzoato, TRC
CAS: 71839-12-8 Fórmula molecular: C12 H17 N O2 Peso molecular (g/mol): 207.27 Sinónimo: Methyl 4-(Butylamino)benzoate,Tetracaine Hydrochloride Imp. C (EP) Nombre IUPAC: Metil 4-(butiamino)benzoato SMILES: CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OC
2
4-(Butilamino)benzoato de metilo, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.