Learn More
4-(Butilamino)benzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
4-(Butilamino)benzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(Butylamino)benzoate |
| CAS | 71839-12-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-(Butylamino)benzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tetracaine Hydrochloride Imp. C (EP), Tetracaine Imp. C (EP), Tetracaine USP Related Compound C, Tetracaine USP RC C, Methyl 4-(Butylamino)benzoate, Tetracaine Related Compound C, Tetracaine Hydrochloride Impurity C, Tetracaine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 4-(butilamino)benzoato de metilo |
| Mostrar más |