CAS RN 7175-09-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tilbroquinol, TRC
CAS: 7175-09-9 Fórmula molecular: C10H8BrNO Peso molecular (g/mol): 238.08 Sinónimo: 5-Methyl-7-bromo-8-hydroxyquinoline,5-Methyl-7-bromooxine,8-Hydroxy-7-bromo-5-methylquinoline,Tilbroquinol; Nombre IUPAC: 7-bromo-5-metilquinolina-8-ol SMILES: Cc1cc(Br)c(O)c2ncccc12