Learn More
Tilbroquinol, TRC
Código de producto. 30011545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011545 50 mg 50 miligramos
30006218 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44014050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7175-09-9
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.08
Sinónimo 5-Methyl-7-bromo-8-hydroxyquinoline, 5-Methyl-7-bromooxine, 8-Hydroxy-7-bromo-5-methylquinoline, Tilbroquinol;
Nombre IUPAC 7-bromo-5-metilquinolina-8-ol
SMILES Cc1cc(Br)c(O)c2ncccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tilbroquinol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8BrNO/c1-6-5-8(11)10(13)9-7(6)3-2-4-12-9/h2-5,13H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.9789