CAS RN 71675-87-1
IUPAC Nombre:
4-amino-5-(ethanesulfonyl)-2-methoxybenzoic acid
Sinónimos:
4-amino-5-(ethanesulfonyl)-2-methoxybenzoic acid
Peso molecular (g/mol):
259.28
Fórmula molecular:
C10H13NO5S
InChi Key:
OJVNCXHGGYYOPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCS(=O)(=O)C1=CC(C(O)=O)=C(OC)C=C1N
1
–
2
de
2
resultados
1
2-Ácido 2-Metoxi-4-amino-5-etilsulfonilbenzoico, TRC
CAS: 71675-87-1 Fórmula molecular: C10H13NO5S Peso molecular (g/mol): 259.28 Sinónimo: 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid,Amisulpride Imp. E (EP) SMILES: CCS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(OC)cc1N
2
Ácido 4-amino-5-(etilsulfonil)-2-metoxibenzoico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.