Learn More
2-Ácido 2-Metoxi-4-amino-5-etilsulfonilbenzoico, TRC
Código de producto. 17989994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989994 25 mg 25 miligramos
17959544 50 mg 50 miligramos
17987444 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17989994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26088025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71675-87-1
Fórmula molecular C10H13NO5S
Peso molecular (g/mol) 259.28
Sinónimo 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid, Amisulpride Imp. E (EP)
SMILES CCS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(OC)cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-amino-5-ethylsulfonylbenzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-17(14,15)9-4-6(10(12)13)8(16-2)5-7(9)11/h4-5H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Porcentaje de pureza >95%