accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOS

CAS RN 71637-34-8

IUPAC Nombre: (thiophen-3-yl)methanol
Sinónimos: thiophen-3-ylmethanol
Peso molecular (g/mol): 114.16
Fórmula molecular: C5H6OS
InChi Key: BOWIFWCBNWWZOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CSC=C1
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)