Learn More
3-Tiofenometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11926861 25 g 25 g
11916861 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442240250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71637-34-8 | C5H6OS | 114.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71637-34-8
Fórmula molecular C5H6OS
Peso molecular (g/mol) 114.16
Número MDL MFCD00014534
Clave InChI BOWIFWCBNWWZOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiophenemethanol, 3-thienylmethanol, thiophene-3-methanol, 3-thiophene methanol, 3-hydroxymethylthiophene, thien-3-ylmethanol, thiophen-3-yl methanol, 3-thienylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl thiophene, 3-thiophenylmethanol
PubChem CID 123570
Nombre IUPAC tiofen-3-ilmetanol
SMILES OCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenemethanol
Densidad 1.2110g/mL
Punto de ebullición 73.0°C (6.0 Torr)
Temperatura de inflamación 100.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.211
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Thiophenemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.