Learn More
3-Tiofenometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321447 25 g 25 g
11311447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01935.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71637-34-8 | C5H6OS | 114.16 g/mol
3-Thiophenemethanol was used in the preparation of 3-substituted thiophene conducting copolymers which has potential applications in electrochromic displays.1 It was also used in the synthesis of 4-(thiophene-3-ylmethoxy)phthalonitrile
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-tiofenometanol se utilizó en la preparación de copolímeros conductores de tiofeno sustituido 3 que tiene aplicaciones potenciales en pantallas electrocromáticas.También se empleó en la síntesis de 4-(tiofeno-3-ilmetoxi)ftalonitrilo
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71637-34-8
Fórmula molecular C5H6OS
Peso molecular (g/mol) 114.16
Número MDL MFCD00014534
Clave InChI BOWIFWCBNWWZOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiophenemethanol, 3-thienylmethanol, thiophene-3-methanol, 3-thiophene methanol, 3-hydroxymethylthiophene, thien-3-ylmethanol, thiophen-3-yl methanol, 3-thienylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl thiophene, 3-thiophenylmethanol
PubChem CID 123570
SMILES OCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenemethanol
Densidad 1.21
Punto de ebullición 86°C to 88°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.565
Cantidad 25 g
Beilstein 106460
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC (tiofen-3-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 98%