CAS RN 715-11-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sec-Butil 4-Metilbenzenosulfonato (>80%, con una impureza de pTSA), TRC
CAS: 715-11-7 Fórmula molecular: C11 H16 O3 S Peso molecular (g/mol): 228.31 Sinónimo: p-Toluenesulfonic acid, sec-butyl ester (7CI,8CI),sec-Butyl alcohol, p-toluenesulfonate (6CI),1-Methylpropyl p-toluenesulfonate Nombre IUPAC: sec-butil 4-metilbenzenosulfonato SMILES: CCC(C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1