Learn More
Sec-Butil 4-Metilbenzenosulfonato (>80%, con una impureza de pTSA), TRC
Código de producto. 30136678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136678 100 mg 100 miligramos
30133111 500 mg 500 miligramos
30008906 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS282080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 715-11-7
Fórmula molecular C11 H16 O3 S
Peso molecular (g/mol) 228.31
Sinónimo p-Toluenesulfonic acid, sec-butyl ester (7CI,8CI), sec-Butyl alcohol, p-toluenesulfonate (6CI), 1-Methylpropyl p-toluenesulfonate
Nombre IUPAC sec-butil 4-metilbenzenosulfonato
SMILES CCC(C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butyl 4-Methylbenzenesulfonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O3S/c1-4-10(3)14-15(12,13)11-7-5-9(2)6-8-11/h5-8,10H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.082