CAS RN 714269-57-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-Alfa-Metil Dapagliflozina, TRC
CAS: 714269-57-5 Fórmula molecular: C22 H27 Cl O7 Peso molecular (g/mol): 438.9 Sinónimo: Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-α-D-glucopyranoside Nombre IUPAC: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil]-6-(hidroximetil)-2-metoxioxano-3,4,5-triol SMILES: CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@]3(OC)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
2
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Cloro-3-(4-etoxibencil)fenil]-6-(hidroximetil)-2-metoxi-tetrahidropiran-3,4,5-triol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.