Learn More
1-Alfa-Metil Dapagliflozina, TRC
Código de producto. 30012909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012909 500 mg 500 miligramos
30012038 100 mg 100 miligramos
17930365 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM263010500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 714269-57-5
Fórmula molecular C22 H27 Cl O7
Peso molecular (g/mol) 438.9
Sinónimo Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-α-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil]-6-(hidroximetil)-2-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@]3(OC)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27ClO7/c1-3-29-16-7-4-13(5-8-16)10-14-11-15(6-9-17(14)23)22(28-2)21(27)20(26)19(25)18(12-24)30-22/h4-9,11,18-21,24-27H,3,10,12H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.1445
Porcentaje de pureza >95%