accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 71418-44-5

IUPAC Nombre: 3-(bromomethyl)-2,5,6-trimethyl-1H,7H-[1,2]diazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione
Sinónimos: monobromobimane MBBR bromobimane bimane monobromide
Peso molecular (g/mol): 271.11
Fórmula molecular: C10H11BrN2O2
InChi Key: AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CBr)=C(C)C2=O
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)