Learn More
Monobromobimane, TRC
Código de producto. 30464986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30464986 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30464986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM525000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monobromobimane
CAS 71418-44-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H11 Br N2 O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
SMILES CC1=C(C)C(=O)N2N1C(=C(C)C2=O)CBr
Nombre IUPAC 7-(bromometil)-1,2,6-trimetilpirazolo[1,2-a]pirazol-3,5-diona
Peso molecular (g/mol) 271.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0004
Porcentaje de pureza >95