Learn More
Bromobimane, MedChemExpress
Código de producto. 16402526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16402526 25 mg 25 miligramos
16422768 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16402526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100041
MedChemExpress Bromobimane is essentially nonfluorescent and converts into fluorescent products when reacts with small thiols.
Bromobimane is essentially nonfluorescent and converts into fluorescent products when reacts with small thiols.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromobimane
CAS 71418-44-5
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11BrN2O2
Sinónimo Monobromobimane
Información de solubilidad DMSO : ≥ 86.6 mg/mL (319.43 mM)
SMILES O=C1N(C(C(C)=C2C)=O)N2C(CBr)=C1C
Peso molecular (g/mol) 271.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.11
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Color Yellow
Cantidad 25 mg
Forma física Sólido